255718
Cesium fluoride
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
NSC 84270
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
682 °C (lit.)
Solubilità
methanol: slightly soluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
Densità
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
- Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
- Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
- Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Adrenal gland
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
255718-10G | 4061826016831 |
255718-50G | 4061833595909 |