Documenti fondamentali
254835
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorobenzaldehyde
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.01
Beilstein:
508198
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3-Dichlorobenzaldehyde has been used in preparation of:
  • 4-(2,3-dichlorobenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, Schiff base
  • ethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,6-dimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate via Biginelli condensation
  • benzyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,3,6-trimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
4-(2, 3-Dichlorobenzylideneamino)-1, 5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3 (2H)-one.
Sun, Y-X., et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(10), o4613-o4615 (2006)
Synthesis and reactions of Biginelli-compounds. Part 23.1 Chemoenzymatic syntheses of enantiomerically pure 4-aryl-3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones.
Schnell B, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 4382-4389 (2000)