Documenti fondamentali
253693
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6254 (lit.)
Densità
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
isothiocyanate
Stringa SMILE
Fc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Fluorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of acylthiosemicarbazides.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New Heterocyclic Compounds from 1, 2, 4-triazole and 1, 3, 4-thiadiazole Class Having Diphenylsulfone and 2-fluorophenyl Fragments.
Barbuceanu S-F, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 62, 308-312 (2011)
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use