Documenti fondamentali
252255
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
α-Bromo-2-chlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.48
Beilstein:
386264
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.592 (lit.)
P. ebollizione
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chlorobenzyl bromide participates in Hass-Bender oxidation as well as the Henry reaction.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tandem Hass-Bender/Henry reaction for the synthesis of dimethylnitro alcohols from benzylic halides.
Klein TA and Schkeryantz JM.
Tetrahedron Letters, 46(27), 4535-4538 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
252255-25G4061837072000
252255-1KG
252255-5G4061825961712