250031
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-D-α-phenylglycine, R-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine, 99%
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −102°, c = 0.9 in THF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
216-217 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m1/s1
MIVUDAUOXJDARR-CYBMUJFWSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?