Documenti fondamentali
252077
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromopentane
97%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)3CHBrCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.94
Beilstein:
605295
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5085 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−34.4 °C (lit.)
Densità
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(Br)CCCBr
InChI
1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Dibromopentane has been used in the synthesis of:
  • pharaoh ant trail pheromone stereoisomer, indolizidine alkaloid
  • 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentane
  • Boc-L-2-amino-6-bromoheptanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Original syntheses of arylcycloalkanes.
Krief A and Barbeaux P.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 1214-1216 (1987)
Indolizidine alkaloid synthesis. Preparation of the pharaoh ant trail pheromone and gephyrotoxin 223 stereoisomers.
Macdonald TL.
The Journal of Organic Chemistry, 45(1), 193-194 (1980)
An efficient access to both enantiomers of pipecolic acid.
Watanabe LA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 16(4), 903-908 (2005)