248207
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccsc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid has been used in the synthesis of zinc and cadmium carboxylate complexes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Non-covalently aggregated zinc and cadmium complexes derived from substituted aromatic carboxylic acids: Synthesis, spectroscopy, and structural studies.
Palanisami N, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 405, 522-531 (2013)