249645
2-Acetyl-3-methylthiophene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-4-9-7(5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
YBJDKNXEWQSGEL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Acetyl-3-methylthiophene has been used in:
- automated parallel synthesis of combinatorial arrays of individual chalcone derivatives
- synthesis of 2-hydroxy-4-(3-methylthiophen-2-yl)-4-oxobut-2-enoic acid
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Aaditya Bhatt et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(10), 5138-5145 (2011-09-07)
Hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase is a key target for anti-HCV therapeutics development. Here we report the synthesis and biological evaluation of a new series of α,γ-diketo acids (DKAs) as NS5B polymerase inhibitors. We initiated structure-activity relationship (SAR) optimization
Automated parallel synthesis of chalcone-based screening libraries.
Powers DG, et al.
Tetrahedron, 54(16), 4085-4096 (1998)