247774
trans-p-Menth-6-ene-2,8-diol
99%
Sinonimo/i:
trans-sobrerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
270-271 °C (lit.)
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?