246557
Tryptamine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
2-(3-Indolyl)ethylamine hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)indole hydrochloride
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
253-255 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Tryptamine derivatives as inhibitors against hepatitis B virus
- Carbamoyl epipodophyllotoxins as potential antitumor agents
- Anthranilic acid derivatives as CCK receptor antagonists
- Brassinin derivatives as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
- Antispasmodic agents
- β-carbolinium cations as new antimalarial agents
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?