Documenti fondamentali
245380
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
technical grade, 96%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(SCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
136-137 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2S/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
HJDZJDJRUVAYTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)