232777
2-(Phenylthio)ethanol
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxyethyl phenyl sulfide
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.592 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
thioether
Stringa SMILE
OCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
KWWZHCSQVRVQGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in the synthesis of indole, benzofuran and benzothiophene
- for temporary masking of the thymine residue during the synthesis of sugar modified thymidine derivatives
- in the preparation of 4-[2-(phenylthio)ethoxy]phthalonitrile
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?