230030
Cesium sulfate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Caesium sulphate, Dicesium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impurezze
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
1019 °C (lit.)
Densità
4.243 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cs.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.