229156
6-Methoxyquinoline N-oxide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2[n+]([O-])cccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11(10)12/h2-7H,1H3
BWEGRKPOJXNZSK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The standard molar enthalpy of formation of 6-methoxyquinoline N-oxide was studied using static-bomb calorimetry.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Energetics of 6-methoxyquinoline and 6-methoxyquinoline< i> N</i>-oxide: the dissociation enthalpy of the (N?O) bond.
Ribeiro da Silva MD, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 35(7), 1093-1100 (2003)