Documenti fondamentali
228796
Sigma-Aldrich
3-Thiopheneethanol
99%
Sinonimo/i:
2-(3-Thienyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.19
Beilstein:
107080
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCc1ccsc1
InChI
1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2
YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Thiopheneethanol [3-(2-hydroxyethyl)thiophene] was used in the synthesis of various ether and ester derivatives such as 3-(2-(benzyloxy)ethyl)thiophene, 3-[2-((triphenylmethyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((trimethylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((dimethyl-tert-butylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-(2-acetoxyethyl)thiophene and 3-(2-(benzoyloxy)ethyl)thiophene.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Reactive groups on polymer-covered electrodes. 5. Synthesis and cyclovoltammetric analysis of 3-substituted thiophene derivatives.
Macromolecules, 30(24), 7419-7426 (1997)
Yuwei Hao et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(16), 2046-2051 (2018-03-25)
Highly efficient cell capture and release with low background are urgently required for early diagnosis of diseases such as cancer. Herein, we report an electrochemical responsive superhydrophilic surface exhibiting specific cell capture and release with high yields and extremely low