Key Documents
T27855
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneethanol
98%
Sinonimo/i:
2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.19
Beilstein:
106985
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. eboll.
108-109 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCc1cccs1
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at