Documenti fondamentali
227560
Sigma-Aldrich
trans-7-Tetradecene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Densità
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)