225177
Trimesitylborane
97%
Sinonimo/i:
NSC 149907, Tris(2,4,6-trimethylphenyl) borane
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(B(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33B/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
FXFWLXFJBVILBE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of sandwich complex of trimesitylborane and fluoroborate and cyanoborate derivatives
- Investigations of reactivity of aryldimesitylboranes under Suzuki-Miyaura coupling conditions
- Laser desorption ionization mass spectrometry investigations
- Studies of ion conductive characteristics of boron stabilized carbanions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)