Documenti fondamentali
178985
Sigma-Aldrich
Borane trimethylamine complex
97%
Sinonimo/i:
NSC 10220, NSC 145941, NSC 53323, Trihydro(trimethylamine)boron, Trimethylamine borane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N · BH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.95
Beilstein:
3905060
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. eboll.
172 °C (lit.)
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reducing agent for the preparation of plate-type palladium-zinc oxide catalyst
Reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents
Catalyst for:
  • Regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides
  • Polarity reversal
Used to study
  • Electrodeposition condition effects on magnetism of cobalt-iron magnetic films
  • Boron-nitrogen bond dissociation energies and physiological activities of boronated compounds
Stable, easy-to-handle source of borane for the reduction of ketones and Schiff bases and for the hydroboration of olefins.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analytical Chemistry, 66, 4283-4283 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 705-705 (1994)
Aldrichimica Acta, 6, 51-51 (1973)