Documenti fondamentali
225088
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylphenol
97%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-o-cresol
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Beilstein:
2802317
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The spectrophotometric course of the reaction of 5-amino-2-methylphenol with p-benzoquinone di-imine was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Allergic contact dermatitis caused by cysteamine hydrochloride in permanent wave agent-A new allergen for hairdressers in Japan.
Kazue Nishioka et al.
Contact dermatitis, 80(3), 174-175 (2018-12-12)
Benzoquinone imines. Part IX. Mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone di-imines with m-aminophenols.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 5, 539-548 (1972)