Documenti fondamentali
93886
Supelco
5-Amino-2-methylphenol
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-o-cresol
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Beilstein:
2802317
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)