Documenti fondamentali
224413
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
Chlorocyclohexylmagnesium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.91
Beilstein:
3535440
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in diethyl ether
Densità
0.871 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)