Documenti fondamentali
219517
Sigma-Aldrich
Glycine sodium salt hydrate
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Glycine monosodium salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CO2Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.05 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Glycine sodium salt hydrate, 98%
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
197-201 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)