215171
Antimony(V) chloride
99%
Sinonimo/i:
Antimony pentachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>10.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.13 psi ( 55 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
P. ebollizione
92 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2.8 °C (lit.)
Densità
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?