Documenti fondamentali
8.07837
Sigma-Aldrich
Antimony(V) chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Antimony(V) chloride, Antimony pentachloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl5Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-601-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
3-4 °C
Densità
2.35 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2