209465
4-Hexylresorcinol
98%
Sinonimo/i:
Antascarin, Ascarinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
Saggio
98%
P. ebollizione
333-335 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 2000 part(lit.)
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
petroleum ether: slightly soluble(lit.)
vegetable oils: soluble(lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
388.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
198 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?