209007
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Disodium hexachloro iridium(2-) hexahydrate, Iridium(IV) sodium chloride hexahydrate, sodium iridium(IV) chloride hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2Na.6H2O/h6*1H;;;;6*1H2/q;;;;;;+4;2*+1;;;;;;/p-6
QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?