Documenti fondamentali
208698
Sigma-Aldrich
3-Pentyn-1-ol
97%
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-3-pentyne
About This Item
Formula condensata:
CH3C≡CCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Beilstein:
1735967
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
154-157 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC#CCCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,4-5H2,1H3
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Inhibiting effect of 3-pentyn-1-ol on the corrosion of iron in 1M HCl has been investigated. Reaction of 3-pentyn-1-ol with Fe3(CO)12 in CH3OH/KOH solution yields closed trinuclear hydridic complex (μ-H)Fe3(CO)933-[H3CCC(CH2)(CH2)CO]).
Applicazioni
3-Pentyn-1-ol was used in the synthesis of 4,4-bis(1-methyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-ol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Reactions of Fe3(CO)12 with 2-methyl-3-butyn-1-ol and 3-pentyn-1-ol under basic methanolic conditions.
Bertolotti F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(16), 2673-2678 (2008)
Inhibitive properties, adsorption and surface study of butyn-1-ol and pentyn-1-ol alcohols as corrosion inhibitors for iron in HCl.
Babic-Samardzija K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(19), 1908-1916 (2005)
Synthesis of bis (indolyl) alkanes by a site-selective gold-catalyzed addition of indoles to butynol derivatives.
Barluenga J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(4), 546-550 (2009)