Key Documents
206539
Sigma-Aldrich
4-Ethynylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
156-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H5N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H
LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The water complexes formed with 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were studied using IR-UV double resonance spectroscopy.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Surajit Maity et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(32), 8337-8344 (2010-08-13)
The water complexes of 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were investigated with IR-UV double resonance spectroscopy. Water interacts with the pi electron density of the C[triple bond]N group in 4EBzN, leading to the formation of a quasiplanar cyclic complex incorporating C-H...O and O-H...pi