Documenti fondamentali
672858
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
Sinonimo/i:
4-Ethynyl-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4554
Densità
1.215 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)13-9(10,11)12/h1,3-6H
RWWGGRCLMVYXPM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)