199524
Chlorophenol Red
indicator grade
Sinonimo/i:
3′,3′-Dichlorophenolsulfonaphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
indicator grade
Livello qualitativo
Stato
powder, crystals or chunks
Colore
dark brown
pH
4.8-6.7, yellow to violet
Solubilità
95% ethanol: 10 mg/mL
λmax
572 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥12000 at 295-301 nm in 0.1 M NaOH
≥45000 at 573-579 nm in 0.1 M NaOH
≥5000 at 368-374 nm in 0.1 M NaOH
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1Cl)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(Cl)c4
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?