197653
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
98%
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, Homoveratryl alcohol
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CCO)cc1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?