196843
1,2,4-Trifluorobenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
88 °C/759 mmHg (lit.)
Densità
1.264 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
PEBWOGPSYUIOBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?