Documenti fondamentali
193496
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.635 (lit.)
P. ebollizione
147-149 °C/32 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
ClCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6ClI/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
FTMNWZHKQGKKAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Iodobenzyl chloride was used in the synthesis of:
  • succinimido[3,4-b]indane
  • 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,5-methano-3-benzazocine-2,4-dione
  • 1-(2-iodobenzyi)-1,1-diethylamine
  • 1-(2-iodobenzyl)pyrrolidine
  • 1-(2-iodobenzyl)piperidine
  • 1-(2-iodobenzyl)hexahydroazepine
  • 4-(2-iodobenzyl)morpholine
  • 4-(2-iodobenzyl)thiomorpholine
  • 1-benzoyl-4-(2-iodobenzyl)piperazine
  • 1-(2-iodobenzyl)indole-2-carbaldehyde
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An Approach to α-substituted Amines.
Williams L, et al.
Tetrahedron, 50(48), 13697-13708 (1994)
Sushama A. Dandekar et al.
The Journal of organic chemistry, 64(5), 1543-1553 (2001-10-25)
The tricyclic title compounds, 4 and 5, were synthesized by initial alkylation of the lithium monoenolates of N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (6) and N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (19) with 2-iodobenzyl chloride in liquid NH(3) at -60 degrees C to afford 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (9) and 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (20) in
1-Azatriene cyclisation as a route to annelated pyrido [4, 3-b] indoles.
Gilchrist TL ,et al.
Tetrahedron, 53(12), 4447-4456 (1997)