Documenti fondamentali
FWMS01800
Millipore
Filtri a membrana PTFE con pori da 0,45 μm
Millipore, filter diam. 18 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Milliseal Membrane Seal, PTFE, 18 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Diam. filtro
18 mm
Spessore
0.2 mm
Matrice
Milliseal
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Note legali
Milliseal is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany