Documenti fondamentali
182060
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution
average Mw ~92,000 by GPC, in toluene
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl acrylate homopolymer, Poly(ethylhexyl acrylate)
About This Item
Formula condensata:
(CH2CH[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3])n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
1.2 (37 °C, vs air)
Livello qualitativo
PM
average Mw ~92,000 by GPC
Concentrazione
in toluene
Peso
Unit weight does not include weight of solvent.
Temp. transizione
Tg −55 °C
Densità
0.903 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)OC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution can be prepared by polymerizing 2-ethylhexyl acrylate. It may also be synthesized by solution polymerization in toluene.
Applicazioni
Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution may be used as plasticizer for medical grade pressure sensitive adhesives.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thermal stability of poly (2-ethylhexyl acrylates) used as plasticizers for medical application.
Czech Z, et al.
Polym. Bull., 70(6), 1911-1918 (2013)
The behaviour of poly (2-ethylhexyl acrylate) in dilute solution: viscosity measurements.
Lathova E, et al.
Polym. Bull., 30(6), 713-718 (1993)