178799
Dimethyl methylsuccinate
98%
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. eboll.
196 °C (lit.)
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3
NFOQJNGQQXICBY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dimethyl methylsuccinate was used in the synthesis of β-half esters.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Canadian Journal of Chemistry, 43(4), 928-934 (1965)