178055
N-Phenyl-2-naphthylamine
97%
Sinonimo/i:
N-(2-Naphthyl)aniline
Saggio
97%
P. ebollizione
395-395.5 °C (lit.)
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
λmax
219 nm
Stringa SMILE
N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)