Documenti fondamentali
17753
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Sinonimo/i:
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.5 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydrazine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
Altre note
Acid labile resin for the synthesis of peptide hydrazides and alkylhydrazones
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G. Stravropulos et al.
Lett. Pept. Sci., 2, 315-315 (1996)