Key Documents
532320
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl hydrazide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
Polystyrene sulfonyl hydrazide resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
2.0-3.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
hydrazine
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sharpiro, R.H.
Org. React., 23, 405-405 (1979)
Articoli
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2