172006
Benzoin ethyl ether
97%
Sinonimo/i:
α-Ethoxy-α-phenylacetophenone, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)