167045
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
About This Item
Formula condensata:
HOC10H6CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Beilstein:
1074526
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
205-207 °C (lit.)
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-11(10)13/h2-7,13H,1H3
YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate undergoes asymmetric oxidative coupling using mono-N-alkylated octahydrobinaphthyl-2,2′-diamine chiral ligands.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Enantioselective oxidative coupling of methyl 3-hydroxy-2-naphthoate using mono-< i> N</i>-alkylated octahydrobinaphthyl-2, 2'-diamine ligand.
Kim KH, et al.
Tetrahedron, 60(41), 9037-9042 (2004)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
167045-1G | |
167045-5G | 4061831818918 |