166731
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
99%
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
37-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3