161470
3-Cyclohexanepropionic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Cyclohexylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
275.8 °C (lit.)
Punto di fusione
14-17 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a starting material in the synthesis of 2-[(1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetamide derivatives for in vitro paraoxonase-1 (PON1) studies.
- To synthesize chemical intermediates such as cyclohexanepropanenitrile , cyclohexanepropanamide , cyclohexanepropanol , and 1-oxaspiro[4.5]decan-2-one .
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?