160520
3′,4′-Dichloroacetophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
135 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3′,4′-Dichloroacetophenone (3,4-Dichloroacetophenone) was used in the synthesis of substituted aryl aminothiazoles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Hamid Latif Siddiqui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(7), 1014-1017 (2007-07-03)
Different dimeric disulfides, having the basic skeleton of bis[2-amino-4-phenyl-5-thiazolyl] disulfides were synthesized in a straightforward manner from acetophenones. 2-Amino-4-phenyl-1,3-thiazoles were prepared by the reaction of thiourea with substituted acetophenones in the presence of iodine which were then converted to the