Documenti fondamentali
183199
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dichloroacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5624 (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The standard molar enthalpy of formation of 2′,5′-dichloroacetophenone in the condensed phase was studied.
Applicazioni
2′,5′-Dichloroacetophenone was used in the synthesis of 5-chloro-2-(2-thienylthio)acetophenone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Potential noncataleptic neuroleptic agents: Synthesis and pharmacology of 7-chloro-4-[4-(2-hydroxyethyl) piperazino]-4, 5-dihydrothieno [2, 3-b]-1-benzothiepin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 48(10), 2970-2976 (1983)
Thermochemical study of some dichloroacetophenone isomers.
Ribeiro da Silva MA and Amaral LM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 255-261 (2011)