288799
3′-Chloroacetophenone
98%
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.550 (lit.)
P. eboll.
227-229 °C (lit.)
Densità
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?