156892
Z-L-Alanine
98%
Sinonimo/i:
Carbobenzyloxy-L-alanine, Z-Ala-OH
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Beilstein:
2056164
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]23/D −14.2°, c = 2 in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?