Key Documents
15483
Sigma-Aldrich
Boc-2-Nal-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.36
Beilstein:
4326467
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D +45±2°, c = 1% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
~95 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)