151157
Cholesteryl oleyl carbonate
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-oleyl carbonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-oleyl carbonate, 5-Cholesten-3-yl 9-octadecenyl carbonate, Cholesterol 9-octadecenyl carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid crystal
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]27/D −22°, c = 2 in chloroform
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C46H80O3/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-34-48-44(47)49-39-30-32-45(5)38(35-39)26-27-40-42-29-28-41(37(4)25-23-24-36(2)3)46(42,6)33-31-43(40)45/h14-15,26,36-37,39-43H,7-13,16-25,27-35H2,1-6H3/b15-14-/t37-,39+,40+,41-,42+,43+,45+,46-/m1/s1
XMPIMLRYNVGZIA-TZOMHRFMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?